Ortoacetato de trimetilo, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18804.0100 8.18804.0500
8.18804.0100EA 89.3 EUR
8.18804.0100 8.18804.0500
Ortoacetato de trimetilo, Sigma-Aldrich®
Ortoacetato de trimetilo
Formula: C₅H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 109 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –58 °C
Densidad: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 15 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008477
Núm. CAS: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
UN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 120.14 g/mol
Boiling Point 108 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Refractive Index 1.3859 (25 °C, 589 nm)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)