1,2-Dihidroxi-9,10-antraquinona ≥94%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Alizarin, 1,2-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,2-Dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,2-Dihydroxyanthraquinone
A14404.36 A14404.0E A14404.22
A14404.36EA 241 EUR
A14404.36 A14404.0E A14404.22
1,2-Dihidroxi-9,10-antraquinona ≥94%
Alizarine
Purity: 94% CAS No.: 72-48-0 Molecular Formula: C14H8O4 Formula Weight: 240.21 Melting Point: 286-290° Boiling Point: ca 430° subl. Merck Reference: 14,251 MDL No.: MFCD00001201
Formula: C₁₄H₈O₄
MW: 240,22 g/mol
Pto. Ebullición: ∼430 °C (subl.)
Pto. de fusión: 286…290 °C
Densidad: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001201
Núm. CAS: 72-48-0
EINECS: 200-782-5
Índice Merck: 14,251