1,2-Dihidroxi-9,10-antraquinona 97%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Alizarin, 1,2-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,2-Dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,2-Dihydroxyanthraquinone
153690250 153691000 153695000 153690025
ACRO153690250EA 51.6 EUR
ACRO153690250 ACRO153691000 ACRO153695000 ACRO153690025
1,2-Dihidroxi-9,10-antraquinona 97%, puro
Alizarine
Formula: C₁₄H₈O₄
MW: 240,22 g/mol
Pto. Ebullición: 430 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 287…289 °C
Densidad: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001201
Núm. CAS: 72-48-0
EINECS: 200-782-5
Índice Merck: 13,00246
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Dye content ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity ≤0.001 %