Anaranjado de xilenol, sal tetrasódica, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08677.0001 1.08677.0005
1.08677.0001EA 205 EUR
1.08677.0001 1.08677.0005
Anaranjado de xilenol, sal tetrasódica, Supelco®
Anaranjado de xilenol, sal tetrasódica
Formula: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
MW: 760,59 g/mol
Pto. de fusión: ∼210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044293
Núm. CAS: 3618-43-7
EINECS: 222-805-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 510 g/l (20 °C)
Molar Mass 760.59 g/mol
Bulk Density 250 kg/m3
pH 8.1 (10 g/l, H2O, 20 °C)