Anaranjado de xilenol, sal tetrasódica indicator for metal titration, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
33825-1G 33825-5G
33825-1GEA 57.5 EUR
33825-1G 33825-5G
Anaranjado de xilenol, sal tetrasódica indicator for metal titration, Fluka™
Anaranjado de xilenol, sal tetrasódica
Formula: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
Pto. de fusión: 195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044293
Núm. CAS: 3618-43-7
EINECS: 222-805-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) complying
Change range complying
Sulfated ash Max. 50 %
Absorption maximum 575 - 585 nm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 400
Suitability for Complexometry complying
Test of sensitivity complying