Timolftaleína ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
420950100
420950250
420951000
420955000
ACRO420950100EA
60.5
EUR
ACRO420950100
ACRO420950250
ACRO420951000
ACRO420955000
Timolftaleína ACS
Timolftaleína
Formula:
C₂₈H₃₀O₄ Pto. de fusión: 251…253 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005909 Núm. CAS: 125-20-2 EINECS: 204-729-7 Índice Merck: 12,09542 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Visual transition interval | from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue) |
Clarity of solution | passes test |