Timolftaleína
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
3,3-Bis(4-hidroxi-5-isopropil-o-tolil)ftalida
B23896.30
B23896.18
B23896.09
B23896.30EA
362
EUR
B23896.30
B23896.18
B23896.09
Timolftaleína
Timolftaleína
CAS No.: 125-20-2
Molecular Formula: C28H30O4
Formula Weight: 430.55
Melting Point: 251-253°
Beilstein Reference: 359413
Merck Reference: 14,9401
MDL No.: MFCD00005909
Formula:
C₂₈H₃₀O₄ MW: 430.54 g/mol Pto. de fusión: 251…253 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005909 Núm. CAS: 125-20-2 EINECS: 204-729-7 Índice Merck: 12,09542 |