Timolftaleína, puro indicator
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 3,3-Bis(4-hidroxi-5-isopropil-o-tolil)ftalida
151460100 151460500 151462500
ACRO151460100EA 62.3 EUR
ACRO151460100 ACRO151460500 ACRO151462500
Timolftaleína, puro indicator
Timolftaleína
Formula: C₂₈H₃₀O₄
MW: 430.54 g/mol
Pto. de fusión: 251…253 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005909
Núm. CAS: 125-20-2
EINECS: 204-729-7
Índice Merck: 12,09542
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.5 %
Visual transition interval from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue)