Timolftaleína Reag. Ph. Eur., ACS indicator
Proveedor: Merck
Sinónimos:
3,3-Bis(4-hidroxi-5-isopropil-o-tolil)ftalida
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08175.0005
1.08175.0025
1.08175.0100
1.08175.0005EA
73.8
EUR
1.08175.0005
1.08175.0025
1.08175.0100
Timolftaleína Reag. Ph. Eur., ACS indicator
Timolftaleína
Formula:
C₂₈H₃₀O₄ MW: 430.54 g/mol Pto. de fusión: 253 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005909 Núm. CAS: 125-20-2 EINECS: 204-729-7 Índice Merck: 12,09542 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to almost white powder, eventually slightly yellowish. |
Identity (UV/VIS-Spectrum) | passes test |
Absorption maximum λmax. (buffer pH 10.5) | 592 - 596 nm |
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; buffer pH 10.5; calculated on anhydrous substance) | 800 - 900 |
Transition range (according to ACS) | passes test |
Transition range | pH 9.0 - pH 10.5 colourless - blue |
Loss on drying (110 °C) | ≤ 1 % |