Alizarina complexona, (max. 10% H₂O)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A16699.03
A16699.06
A16699.03EA
105
EUR
A16699.03
A16699.06
Alizarina complexona, (max. 10% H₂O)
Alizarina complexona
CAS No.: 3952-78-1
Molecular Formula: C19H15NO8
Formula Weight: 385.33
Melting Point: 180-182°
Beilstein Reference: 2190028
MDL No.: MFCD00001202
Formula:
C₁₉H₁₅NO₈ Pto. de fusión: 180…182 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001202 Núm. CAS: 3952-78-1 EINECS: 223-544-2 |