Alizarina complexona ∼85% for the determination of fluorine, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
05590-1G 05590-5G
05590-1GEA 232 EUR
05590-1G 05590-5G
Alizarina complexona ∼85% for the determination of fluorine, Fluka™
Alizarin complexone
Formula: C₁₉H₁₅NO₈
MW: 385,33 g/mol
Pto. de fusión: 185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001202
Núm. CAS: 3952-78-1
EINECS: 223-544-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance complying
Assay 80.0 - 120.0 %
Appearance of the solution complying
Loss on drying (110°C) Max. 10 %
Absorption maximum 422 - 432 nm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 75