Ácido 3-aminoftalico 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
375750010 375750050
ACRO375750010EA 68 EUR
ACRO375750010 ACRO375750050
Ácido 3-aminoftalico 95%
Ácido 3-aminoftalico
Formula: C₈H₇NO₄
Pto. de fusión: 170…180 °C
Núm. CAS: 5434-20-8
EINECS: 226-595-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Titration with NaOH 94 to 106 %