(±)-Ácido 3-hidroxibutírico ≥80.0% (by titrimetric analysis) (contains Polymolecular esterification product)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxybutyric acid, DL-3-Hydroxybutyric Acid, (±)-3-Hydroxybutanoic acid
H0228-25G H0228-5G
TCIAH0228-25GEA 229 EUR
TCIAH0228-25G TCIAH0228-5G
(±)-Ácido 3-hidroxibutírico ≥80.0% (by titrimetric analysis) (contains Polymolecular esterification product)
(±)-Ácido 3-hidroxibutírico
Formula: C₄H₈O₃
MW: 104.11 g/mol
Pto. Ebullición: 269
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004546
Núm. CAS: 300-85-6
EINECS: 206-099-9
Índice Merck: 12,04861
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d7a0a8f9d154510de060f84ad32bde5cf9f9558&vid=6d7a0a8f9d154510de060f84ad32bde5cf9f9558&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 80.0 %