Ácido 4-aminoftalico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L03333.03 L03333.06
L03333.03EA 66.5 EUR
L03333.03 L03333.06
Ácido 4-aminoftalico 98%
Ácido 4-aminoftalico
Purity: 98% CAS No.: 5434-21-9 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2723405 MDL No.: MFCD00013985
Formula: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013985
Núm. CAS: 5434-21-9
EINECS: 226-596-4