Ácido 4-hidroxiftalico 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

412130050 412130250
ACRO412130050EA 113 EUR
ACRO412130050 ACRO412130250
Ácido 4-hidroxiftalico 98%
Ácido 4-hidroxiftalico
Formula: C₈H₆O₅
Pto. Ebullición: 386 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 191…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013984
Núm. CAS: 610-35-5
EINECS: 210-221-6

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR