Ácido 4-hidroxiftalico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A15091.06 A15091.14 A15091.22
A15091.06EA 123 EUR
A15091.06 A15091.14 A15091.22
Ácido 4-hidroxiftalico ≥98%
Ácido 4-hidroxiftalico
Purity: 98% CAS No.: 610-35-5 Molecular Formula: C8H6O5 Formula Weight: 182.13 Melting Point: ca 190° dec. MDL No.: MFCD00013984
Formula: C₈H₆O₅
MW: 182.13 g/mol
Pto. Ebullición: 386
Pto. de fusión: ∼ 190 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013984
Núm. CAS: 610-35-5
EINECS: 210-221-6