Indol-4-carbaldehído
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: 1H-Indole-4-carbaldehyde, Indole-4-carboxaldehyde
10007086-1 10007086-10 10007086-5 10007086-500
CAYM10007086-1EA 208 EUR
CAYM10007086-1 CAYM10007086-10 CAYM10007086-5 CAYM10007086-500
Indol-4-carbaldehído
Indol-4-carbaldehído
Formula: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Número MDL: MFCD01632221
Núm. CAS: 1074-86-8