Carboximetilcelulosa, sal sódica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A18105.0E A18105.36
A18105.0EEA 256 EUR
A18105.0E A18105.36
Carboximetilcelulosa, sal sódica
Carboximetilcelulosa, sal sódica
CAS No.: 9004-32-4 Melting Point: 300° Merck Reference: 14,1829 MDL No.: MFCD00081472
Formula: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081472
Núm. CAS: 9004-32-4
Índice Merck: 14,1829