Carboximetilcelulosa, sal sódica, low viscosity, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
217277-1 217277-250
217277-1EA 254 EUR
217277-1 217277-250
Carboximetilcelulosa, sal sódica, low viscosity, Millipore®
Carboximetilcelulosa, sal sódica
Substrate for cellulase.
Formula: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081472
Núm. CAS: 9004-32-4
Índice Merck: 14,01829
Order Now
Resultados test especificaciones
Viscosity (2%, H₂O, 25 °C) 25 - 75 mPas