Cobre (II) hidróxido 94% estabilizado, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dihidróxido de cobre
32733.36
32733.A3
32733.36EA
70.3
EUR
32733.36
32733.A3
Cobre (II) hidróxido 94% estabilizado, tech.
Cobre (II) hidróxido
Purity: 94%
CAS No.: 20427-59-2
Molecular Formula: H2CuO2
Formula Weight: 97.55
Physical Form: Powder
Density: 3.4
Appearance: Blue
Odour: Odourless
Solubility: Slightly soluble in water
Merck Reference: 14,2642
MDL No.: MFCD00010968
Used as a raw material in chemical processing and catalyst manufacturing.
Formula:
H₂CuO₂ MW: 97.56 Densidad: 3.4 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010968 Núm. CAS: 20427-59-2 EINECS: 243-815-9 UN: 3288 ADR: 6.1 II Índice Merck: 14,2642 |