Ácido nitrotereftálico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25043.06
B25043.14
B25043.22
B25043.06EA
57.6
EUR
B25043.06
B25043.14
B25043.22
Ácido nitrotereftálico ≥99%
Ácido nitrotereftálico
Purity: 99%
CAS No.: 610-29-7
Molecular Formula: C8H5NO6
Formula Weight: 211.13
Melting Point: 270-272°
MDL No.: MFCD00007141
Formula:
C₈H₅NO₆ Pto. de fusión: 270…272 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007141 Núm. CAS: 610-29-7 EINECS: 210-217-4 |