Ácido nitrotereftálico 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
129000250 129001000
ACRO129000250EA 99.6 EUR
ACRO129000250 ACRO129001000
Ácido nitrotereftálico 99+%
Ácido nitrotereftálico
Formula: C₈H₅NO₆
Pto. de fusión: 270…272 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007141
Núm. CAS: 610-29-7
EINECS: 210-217-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %