p,p,p-Tritolil fosfato, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Fosfatos de p,p,p-tricresilo, Fosfatos de p,p,p-tritolilo, Fosfato de tri-p-tolilo, p,p,p-TCP, Fosfato de tris(p-metilfenilo)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14811.1000 8.14811.0250
8.14811.1000EA 149 EUR
8.14811.1000 8.14811.0250
p,p,p-Tritolil fosfato, Sigma-Aldrich®
p,p,p-Tritolil fosfato
Formula: C₂₁H₂₁O₄P
MW: 368.37 g/mol
Pto. Ebullición: 439
Pto. de fusión: 77
Densidad: 1.247 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 230
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 78-32-0
EINECS: 215-548-8
UN: 2574
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 368.37 g/mol
Boiling Point 300 °C
Vapor Pressure 0.044 hPa (150 °C)
Flash Point 220 °C
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)
Viscosity kinematic 70 mm2/s (25 °C)