Fosfatos de tritolilo (mezcla de isómeros), grado técnico residue other tolyl phosphate isomers
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
422310250 422315000 422310025
ACRO422310250EA 34.1 EUR
ACRO422310250 ACRO422315000 ACRO422310025
Fosfatos de tritolilo (mezcla de isómeros), grado técnico residue other tolyl phosphate isomers
Fosfatos de tritolilo (mezcla de isómeros)
Formula: C₂₁H₂₁O₄P
MW: 368,37 g/mol
Pto. Ebullición: 265 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1,16 g/cm³
Pto. de inflamación: 234 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02102116
Núm. CAS: 1330-78-5
EINECS: 215-548-8
UN: 2574
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,09892
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5550 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC 63 to 85 % (sum of Tritolyl phosphate-isomers)