Fosfatos de tritolilo (mezcla de isómeros) ≥98% ortho-isomers <1%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Fosfato de tris(metilfenilo), Fosfatos de tricresilo, Tritolil fosfato, TCP
A17433.AP A17433.0F
A17433.APEA 57 EUR
A17433.AP A17433.0F
Fosfatos de tritolilo (mezcla de isómeros) ≥98% ortho-isomers <1%
Fosfatos de tritolilo (mezcla de isómeros)
Purity: 98% CAS No.: 1330-78-5 Molecular Formula: C21H21O4P Formula Weight: 368.37 Flash Point: 250°(482°F) Odour: Odourless Boiling Point: 265°/10mm Merck Reference: 14,9763 UN No.: 2574 MDL No.: MFCD02102116
Formula: C₂₁H₂₁O₄P
MW: 368.37 g/mol
Pto. Ebullición: 265 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 1.167
Pto. de inflamación: 250 °C (482 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02102116
Núm. CAS: 1330-78-5
EINECS: 215-548-8
UN: 2574
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,09892