1H-1,2,4-Triazol-3,5-diamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 3,5-Diamino-1,2,4-triazole, Guanazole
112440250 112441000
ACRO112440250EA 116 EUR
ACRO112440250 ACRO112441000
1H-1,2,4-Triazol-3,5-diamina 98%
1H-1,2,4-Triazol-3,5-diamina
Formula: C₂H₅N₅
MW: 99,1 g/mol
Pto. Ebullición: 425 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 204…208 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005233
Núm. CAS: 1455-77-2
EINECS: 215-937-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to grey Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 202 to 207 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %