1,6-Difenilhexa-1,3,5-trieno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
117300010 117300050
ACRO117300010EA 58.1 EUR
ACRO117300010 ACRO117300050
1,6-Difenilhexa-1,3,5-trieno 98%
1,6-Difenilhexa-1,3,5-trieno
Formula: (C₆H₅)CHCHCHCHCHCH(C₆H₅)
Pto. Ebullición: 351 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 199…203 °C
Densidad: 1,075 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004793
Núm. CAS: 1720-32-7
EINECS: 217-011-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 203 °C
HPLC ≥97.5 %
Bromide (Br) ≤50 ppm
Sulfite (SO3) ≤1 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Free chlorine ≤1 ppm (as Cl)
Ammonium (NH4) ≤3 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤1 ppm
Extractable organic subst (about 5 ppm) Passes test