1,2,4-Triazol 99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
139280050 139280250 139281000 139285000
ACRO139280050EA 22.6 EUR
ACRO139280050 ACRO139280250 ACRO139281000 ACRO139285000
1,2,4-Triazol 99.5%
1,2,4-Triazole
Formula: C₂H₃N₃
Pto. Ebullición: 260 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 119…122 °C
Densidad: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005228
Núm. CAS: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Índice Merck: 12,09735
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder and/or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 122 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥99.4 %