Sodio difenilamino-4-sulfonato, puro indicator grade, indicador redox
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Anilinobencenosulfonato) de sodio, N-Fenilsulfanilato de sodio
222220050 222220250
ACRO222220050EA 93.9 EUR
ACRO222220050 ACRO222220250
Sodio difenilamino-4-sulfonato, puro indicator grade, indicador redox
Sodio difenilamino-4-sulfonato
Formula: C₁₂H₁₀NNaO₃S
MW: 271.27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036468
Núm. CAS: 6152-67-6
EINECS: 228-165-6
Índice Merck: 13,07397
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sensitivity (as indicator) Passes test