Pararosaniline hydrochloride, pure, high purity tinción biológica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Basic Parafuchsin, 4,4'-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)dianiline hydrochloride, [4-[Bis(4-aminophenyl)methylidene]-1-cyclohexa-2,5-dienylidene]azanium chloride, Basic Fuchsin hydrochloride, Parafuchsin hydrochloride, Pararosaniline chloride, Basic Red 9, 4,4'-((4-Iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene)dianiline hydrochloride, Paramagenta hydrochloride
227880250 227881000 227880050 227885000
ACRO227880250EA 99 EUR
ACRO227880250 ACRO227881000 ACRO227880050 ACRO227885000
Pararosaniline hydrochloride, pure, high purity tinción biológica
Pararosaniline hydrochloride
Formula: C₁₉H₁₈ClN₃
MW: 323.82 g/mol
Pto. de fusión: 268…270 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001657
Núm. CAS: 569-61-9
EINECS: 209-321-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥85 %