1,2,4-Triazol-3-ilamina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
264571000 264570100
ACRO264571000EA 166 EUR
ACRO264571000 ACRO264570100
1,2,4-Triazol-3-ilamina 95%
1,2,4-Triazol-3-ilamina
Formula: C₂H₄N₄
Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 149…156 °C
Densidad: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053362
Núm. CAS: 61-82-5
EINECS: 200-521-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,00489
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 156 °C
Titration with HClO4 ≥94 %