2-Metilbut-1-en-3-ino 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Methylbut-1-en-3-yne
336480100 336480500
ACRO336480100EA 123 EUR
ACRO336480100 ACRO336480500
2-Metilbut-1-en-3-ino 98%
2-Metilbut-1-en-3-ino
Formula: C₅H₆
MW: 66,1 g/mol
Pto. Ebullición: 32 °C
Pto. de fusión: –113 °C
Densidad: 0,69 g/cm³
Pto. de inflamación: –45 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008599
Núm. CAS: 78-80-8
EINECS: 201-144-9
UN: 3295
ADR: 3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %