1,2,3-Triazol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2,3-1H-Triazol
345480010 345480050 345480250
ACRO345480010EA 68.1 EUR
ACRO345480010 ACRO345480050 ACRO345480250
1,2,3-Triazol 97%
1,2,3-Triazole
Formula: C₂H₃N₃
MW: 69,07 g/mol
Pto. Ebullición: 203 °C (752 mmHg)
Pto. de fusión: 23…25 °C
Densidad: 1,192 g/cm³
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014490
Núm. CAS: 288-36-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %