Ioduro de 2-(2-(4-dimetilamino)estiril)-1-etilquinolinio, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2-(2-(4-Dimethylamino)styryl)-1-ethylquinolinium iodide, 2-(4-(Dimethylamino)styryl)-1-ethylquinolin-1-ium iodide
377510050
377510250
377511000
ACRO377510050EA
83.5
EUR
ACRO377510050
ACRO377510250
ACRO377511000
Ioduro de 2-(2-(4-dimetilamino)estiril)-1-etilquinolinio, puro
Ioduro de 2-(2-(4-dimetilamino)estiril)-1-etilquinolinio
Formula:
C₂₁H₂₃IN₂ Pto. de fusión: 240 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011968 Núm. CAS: 117-92-0 EINECS: 204-221-5 Índice Merck: 12,08230 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Grey to green-black to dark blue Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |