Trifluoro(metanol)boro 12% 1.5 M in methanol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
402761000 402765000 402760010
ACRO402761000EA 36.9 EUR
ACRO402761000 ACRO402765000 ACRO402760010
Trifluoro(metanol)boro 12% 1.5 M in methanol
Trifluoro(metanol)boro
Formula: CH₄BF₃O
MW: 99.85 g/mol
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0.87 g/cm³
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00071635
Núm. CAS: 373-57-9
EINECS: 206-766-4
UN: 3286
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to amber Solution
Titration with NaOH 10 to 15 % w/v
Refractive index 1.5250 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %