Pararosaniline hydrochloride 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Basic Parafuchsin, 4,4'-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)dianiline hydrochloride, [4-[Bis(4-aminophenyl)methylidene]-1-cyclohexa-2,5-dienylidene]azanium chloride, Basic Fuchsin hydrochloride, Parafuchsin hydrochloride, Pararosaniline chloride, Basic Red 9, 4,4'-((4-Iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene)dianiline hydrochloride, Paramagenta hydrochloride
416800250 416800050 416801000
ACRO416800250EA 112 EUR
ACRO416800250 ACRO416800050 ACRO416801000
Pararosaniline hydrochloride 98%, puro
Pararosaniline hydrochloride
Formula: C₁₉H₁₈ClN₃
MW: 323.82 g/mol
Pto. de fusión: 268…270 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001657
Núm. CAS: 569-61-9
EINECS: 209-321-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (110°C, 1 h)
HPLC ≥97.5 %
UV Lambda max 543 to 549 nm (c=0.0003%, 50% EtOH)