Ferroína (1,10-Fenantrolina-hierro(II) sulfato) 0.025 M en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sulfato de tris(1,10-fenantrolina-N1,N10)hierro
422251000 422255000
ACRO422251000EA 65.9 EUR
ACRO422251000 ACRO422255000
Ferroína (1,10-Fenantrolina-hierro(II) sulfato) 0.025 M en solución acuosa
Ferroína (1,10-Fenantrolina-hierro(II) sulfato)
Formula: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MW: 692.54 g/mol
Densidad: 1.006 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036428
Núm. CAS: 14634-91-4
EINECS: 238-676-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red Liquid
Concentration 0.024 to 0.026 M (w/v in water)
Suitability (for use as ind. for Fe) Passes test