Sodio difenilamino-4-sulfonato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
423660010 423660050 423660500
ACRO423660010EA 30 EUR
ACRO423660010 ACRO423660050 ACRO423660500
Sodio difenilamino-4-sulfonato ACS
Sodio difenilamino-4-sulfonato
Formula: C₁₂H₁₀NNaO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036468
Núm. CAS: 6152-67-6
EINECS: 228-165-6
Índice Merck: 13,07397
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sensitivity (as indicator) passes test