Ferroína (1,10-Fenantrolina-hierro(II) sulfato) 0.025 M en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sulfato de tris(1,10-fenantrolina-N1,N10)hierro
30562.18 30562.30
30562.18EA 66 EUR
30562.18 30562.30
Ferroína (1,10-Fenantrolina-hierro(II) sulfato) 0.025 M en solución acuosa
Ferroína (1,10-Fenantrolina-hierro(II) sulfato)
CAS No.: 14634-91-4 Molecular Formula: C36H24FeN6O4S Formula Weight: 692.53 Physical Form: Liquid Appearance: Red
Formula: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MW: 692.54 g/mol
Densidad: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036428
Núm. CAS: 14634-91-4
EINECS: 238-676-6