Sodio difenilamino-4-sulfonato ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium Diphenylaminesulphonate, Sodium N-phenylsulphanilate, Sodium (4-anilinobenzenesulphonate), Diphenylamine-4-sulphonic acid, sodium salt
41714.09 41714.04 41714.18
41714.09EA 160 EUR
41714.09 41714.04 41714.18
Sodio difenilamino-4-sulfonato ACS
Sodium diphenylamine-4-sulphonate
CAS No.: 6152-67-6 Molecular Formula: C12H10NNaO3S Formula Weight: 271.27 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00036468
Redox indicator
Formula: C₁₂H₁₀NNaO₃S
MW: 271,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036468
Núm. CAS: 6152-67-6
EINECS: 228-165-6
Índice Merck: 13,07397