Ioduro de 1-etil-2-metilquinolinio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A10584.22 A10584.14 A10584.06
A10584.22EA 535 EUR
A10584.22 A10584.14 A10584.06
Ioduro de 1-etil-2-metilquinolinio ≥97%
Ioduro de 1-etil-2-metilquinolinio
Purity: 97% CAS No.: 606-55-3 Molecular Formula: C12H14IN Formula Weight: 299.16 Melting Point: 231° dec. MDL No.: MFCD00031829
Formula: C₁₂H₁₄IN
Pto. de fusión: 231 °C (desc.)
Densidad: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031829
Núm. CAS: 606-55-3
EINECS: 210-120-7