1,2,4-Triazol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,2,4-1H-Triazol
A11597.14
A11597.22
A11597.36
A11597.14EA
42.1
EUR
A11597.14
A11597.22
A11597.36
1,2,4-Triazol ≥99%
1,2,4-Triazole
Purity: 99%
CAS No.: 288-88-0
Molecular Formula: C2H3N3
Formula Weight: 69.07
Flash Point: 158°(316°F)
Melting Point: 118-122°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 104767
Merck Reference: 14,9605
MDL No.: MFCD00005228
Formula:
C₂H₃N₃ Pto. Ebullición: 260 °C Pto. de fusión: 118…122 °C Densidad: 1,394 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 158 °C (316 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005228 Núm. CAS: 288-88-0 EINECS: 206-022-9 Índice Merck: 14,9605 |