1,2,4-Triazol-3-tiol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Mercapto-1,2,4-triazole
A13120.06
A13120.14
A13120.22
A13120.06EA
35.9
EUR
A13120.06
A13120.14
A13120.22
1,2,4-Triazol-3-tiol ≥98%
1,2,4-Triazol-3-tiol
Purity: 98%
CAS No.: 3179-31-5
Molecular Formula: C2H3N3S
Formula Weight: 101.13
Melting Point: 217-224°
Beilstein Reference: 107731
Formula:
C₂H₃N₃S MW: 101,13 g/mol Pto. de fusión: 217…224 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005229 Núm. CAS: 3179-31-5 EINECS: 221-656-6 |