1,2,4-Triazol-3-ilamina 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Amino-1,2,4-triazole, Amitrole, 3-Amino-1H-1,2,4-triazole
A14871.0B
A14871.18
A14871.30
A14871.0BEA
294
EUR
A14871.0B
A14871.18
A14871.30
1,2,4-Triazol-3-ilamina 96%
3-Amino-1H-1,2,4-triazole
Purity: 96%
CAS No.: 61-82-5
Molecular Formula: C2H4N4
Formula Weight: 84.08
Physical Form: Powder
Density: 1.138
Appearance: White to cream
Odour: Odourless
Melting Point: 147-153°
Beilstein Reference: 107687
Merck Reference: 14,489
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00005230
Formula:
C₂H₄N₄ MW: 84,08 g/mol Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 147…153 °C Densidad: 1,138 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053362 Núm. CAS: 61-82-5 EINECS: 200-521-5 ADR: 9,III Índice Merck: 14,489 |