1,2,3-Triazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,2,3-1H-Triazol
A16999.03
A16999.06
A16999.14
A16999.03EA
65.6
EUR
A16999.03
A16999.06
A16999.14
1,2,3-Triazol ≥98%
1,2,3-Triazole
Purity: 98%
CAS No.: 288-36-8
Molecular Formula: C2H3N3
Formula Weight: 69.07
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.4980
Melting Point: 23-25°
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 104766
MDL No.: MFCD00014490
Formula:
C₂H₃N₃ Pto. Ebullición: 208 °C Pto. de fusión: 23…25 °C Densidad: 1,192 Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014490 Núm. CAS: 288-36-8 |