1,2,4-Triazol-4-ilamina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Amino-1,2,4-triazole, 1,2,4-Triazol-4-ylamine, 4H-1,2,4-Triazol-4-amine
A17716.06
A17716.14
A17716.22
A17716.06EA
30.9
EUR
A17716.06
A17716.14
A17716.22
1,2,4-Triazol-4-ilamina 99%
1,2,4-Triazol-4-ilamina
Purity: 99%
CAS No.: 584-13-4
Molecular Formula: C2H4N4
Formula Weight: 84.08
Melting Point: 83-88°
Beilstein Reference: 107563
Formula:
C₂H₄N₄ MW: 84,08 g/mol Pto. de fusión: 83…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003099 Núm. CAS: 584-13-4 EINECS: 209-533-5 |