Sodio difenilamino-4-sulfonato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Anilinobencenosulfonato) de sodio, N-Fenilsulfanilato de sodio
A19768.06 A19768.14
A19768.06EA 65.7 EUR
A19768.06 A19768.14
Sodio difenilamino-4-sulfonato 98%
Sodio difenilamino-4-sulfonato
Purity: 98% CAS No.: 6152-67-6 Molecular Formula: C12H10NNaO3S Formula Weight: 271.27 MDL No.: MFCD00036468
Formula: C₁₂H₁₀NNaO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036468
Núm. CAS: 6152-67-6
EINECS: 228-165-6
Índice Merck: 13,07397