8-Cloro-2-metilquinolina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
8-Chloro-2-methylquinoline
B20504.03
B20504.06
B20504.03EA
32.6
EUR
B20504.03
B20504.06
8-Cloro-2-metilquinolina ≥98%
8-Cloro-2-metilquinolina
Purity: 98%
CAS No.: 3033-82-7
Molecular Formula: C10H8ClN
Formula Weight: 177.63
Melting Point: 65-68°
Beilstein Reference: 119193
Formula:
C₁₀H₈ClN MW: 177.63 g/mol Pto. de fusión: 65…68 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051764 Núm. CAS: 3033-82-7 |