1H-1,2,4-Triazol-3,5-diamina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B22775.06
B22775.14
B22775.22
B22775.06EA
35.3
EUR
B22775.06
B22775.14
B22775.22
1H-1,2,4-Triazol-3,5-diamina ≥98%
1H-1,2,4-Triazol-3,5-diamina
Purity: 98+%
CAS No.: 1455-77-2
Molecular Formula: C2H5N5
Formula Weight: 99.10
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 112467
Formula:
C₂H₅N₅ Pto. Ebullición: 425 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 205 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005233 Núm. CAS: 1455-77-2 EINECS: 215-937-2 |