Triacetoxietilsilano 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23187.22
B23187.36
B23187.22EA
38.7
EUR
B23187.22
B23187.36
Triacetoxietilsilano 96%
Triacetoxietilsilano
Purity: 96%
CAS No.: 17689-77-9
Molecular Formula: (CH3CO2)3SiCH2CH3
Formula Weight: 234.28
Flash Point: 106°(224°F)
Refractive Index: 1.4130
Melting Point: 7-9°
Boiling Point: 97-99°/4mm
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00053703
Formula:
C₈H₁₄O₆Si Pto. Ebullición: 97…99 °C (4 mmHg) Pto. de fusión: 7…9 °C Densidad: 1,140 Pto. de inflamación: 106 °C (224 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053703 Núm. CAS: 17689-77-9 EINECS: 241-677-4 ADR: 8,III |